Przejdź do
1.14418
Copper Test Kit, colorimetric
0.3-5 mg/L (Cu), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
125 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
854,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
854,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test miedzi, colorimetric, 0.3-5 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
copper
Quality Level
measuring range
0.3-5 mg/L (Cu)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z krótkimi probówkami 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mg/l Cu MQuant®
Test MQuant® Copper (formalnie MColortest®) mierzy zawartość jonów miedzi(II) w
.
  • Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
  • Woda pitna
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
  • Ścieki galwaniczne
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
  • Woda basenowa
Metoda
W środowisku amoniakalnym jony miedzi(II) reagują z cuprizonem, tworząc niebieski kompleks. Stężenie miedzi jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Poprzez dodanie nadtlenku wodoru jony miedzi(I) mogą być mierzone w tym samym czasie.
Unikalny blask nadruku i ich drobna podziałka kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet na dolnym końcu zakresu stężeń.
Korzystając z opakowania uzupełniającego 1.18459 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Test mierzy jony miedzi(II) w ściekach, wodzie pitnej, wodach gruntowych i powierzchniowych. Poprzez dodanie nadtlenku wodoru jony miedzi(I) mogą być mierzone w tym samym czasie.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.144141.147671.14765
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Cuprizone)
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
measuring range
0.3-5 mg/L (Cu)
measuring range
0.05-0.5 mg/L (Cu)
measuring range
0.02-6.00 mg/L (Cu)
measuring range
0.3-10 mg/L (Cu)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test miedzi
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114418000104022536154855