Przejdź do
1.14414
Copper Test Kit, colorimetric
0.05-0.5 mg/L (Cu), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
125 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
766,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
766,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test miedzi, colorimetric, 0.05-0.5 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
copper
Quality Level
measuring range
0.05-0.5 mg/L (Cu)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z długimi probówkami 0,05 - 0,08 - 0,12 - 0,16 - 0,20 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 mg/l Cu MQuant®
Test MQuant® Copper (formalnie MColortest®) mierzy zawartość jonów miedzi(II) w
.
  • Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
  • Woda pitna
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
  • Ścieki galwaniczne
  • Żywność i napoje po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
  • Woda basenowa
Metoda
W środowisku amoniakalnym jony miedzi(II) reagują z cuprizonem, tworząc niebieski kompleks. Stężenie miedzi jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Poprzez dodanie nadtlenku wodoru jony miedzi(I) mogą być mierzone w tym samym czasie.
Unikalny blask nadruku i ich drobna podziałka kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet na dolnym końcu zakresu stężeń.
Korzystając z opakowania uzupełniającego 1.18459 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147651.100031.14418
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
measuring range
0.05-0.5 mg/L (Cu)
measuring range
0.3-10 mg/L (Cu)
measuring range
10-300 mg/L (Cu)
measuring range
0.3-5 mg/L (Cu)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
-
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test miedzi
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114414000104022536154824