Przejdź do
1.14765
Copper Test Kit, colorimetric
0.3-10 mg/L (Cu), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test miedzi, colorimetric, 0.3-10 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
copper
Quality Segment
measuring range
0.3-10 mg/L (Cu)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kolorowym komparatorem tarczowym 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l Cu MColortest®
Test MQuant® Copper (formalnie MColortest®) mierzy zawartość jonów miedzi(II) w
.
  • Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
  • Woda pitna
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Kocioł i woda zasilająca kocioł, woda chłodząca
  • Ścieki galwaniczne
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
  • Woda basenowa
Metoda
W środowisku amoniakalnym jony miedzi(II) reagują z cuprizonem, tworząc niebieski kompleks
. Stężenie miedzi jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami kolorowego dysku. Poprzez dodanie nadtlenku wodoru jony miedzi(I) mogą być mierzone w tym samym czasie. Test ocenia reakcję barwną w oparciu o metodę światła przechodzącego. Dzięki temu nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania.
Kolorowy dysk jest wykonany z bardzo trwałego, odpornego na światło tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadaje się do obszarów przemysłowych i środowisk wilgotnych.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18459 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
The test measures copper(II) ions in wastewater, drinking water, groundwater and surface water. By the addition of hydrogen peroxide copper(I) ions can be measured at the same time.
Application
  • Dyskusja na temat mechanizmu wywaru z Gandoufumu łagodzącego uszkodzenia wątroby w chorobie Wilsona poprzez hamowanie autofagii poprzez szlak PI3K/Akt/mTOR w oparciu o farmakologię sieciową i weryfikację eksperymentalną: W tym badaniu zbadano wpływ wywaru ziołowego na uszkodzenie wątroby w chorobie Wilsona, z zestawem do oznaczania miedzi stosowanym do monitorowania poziomu miedzi komórkowej jako części konfiguracji eksperymentalnej (Tang et al., 2023).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114414114418110003
description
colorimetric, 0.3-10 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
description
colorimetric, 0.05-0.5 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
description
colorimetric, 0.3-5 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
description
colorimetric, 10-300 mg/L (Cu), MQuant®
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
-
measuring range
0.3-10 mg/L (Cu)
measuring range
0.05-0.5 mg/L (Cu)
measuring range
0.3-5 mg/L (Cu)
measuring range
10-300 mg/L (Cu)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test miedzi
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)