Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 761,00 zł |
Informacje o tej pozycji
761,00 zł
Nazwa produktu
Test siarczkowy, colorimetric, 0.02-0.25 mg/L (S2-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
sulfide
Quality Segment
measuring range
0.02-0.25 mg/L (S2-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
.
- Wody gruntowe i powierzchniowe
- Woda pitna i mineralna
- Wody z akwakultury
- Ściekach
- Glebach po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
W wodnych roztworach siarczków istnieje zależna od pH równowaga między rozpuszczonym siarkowodorem (H2S), jonami siarkowodoru (HS-) i jonami siarczkowymi (S2-). W zakresie kwasowym, w którym obecny jest praktycznie tylko rozpuszczony siarkowodór, reaguje on z dimetylo-p-fenylenodiaminą i jonami żelaza(III), tworząc błękit metylenowy. Stężenie siarczku jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Unikalny blask nadruku i ich drobna podziałka kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet na dolnym końcu zakresu stężeń.
Ze względu na długie rurki testowe można pokryć czuły zakres pomiarowy.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18468 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine) | detection method colorimetric | detection method titrimetric |
| specific analyte(s) sulfide | specific analyte(s) sulfide | specific analyte(s) sulfide | specific analyte(s) sulfite |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® |
| measuring range 0.02-0.25 mg/L (S2-) | measuring range 0.020-1.50 mg/L (S2-) | measuring range 0.1-5 mg/L (S2-) | measuring range - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test siarczkowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Preparation of a standard solution for Sulfide
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144160001 | 04022536154831 |