Kluczowe dokumenty
1.14777
Supelco
Sulfide Test Kit, colorimetric
0.1-5 mg/L (S²⁻), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu siarczków
Wybierz wielkość
200 TESTS
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 TESTS
1210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Test siarczkowy, colorimetric, 0.1-5 mg/L (S2-), for use with MCOLORTEST®
specyficzne anality
sulfide
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.1-5 mg/L (S2-)
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Method: colorimetric with color-disk comparator 0.1 - 0.3 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mg/l S MQuant®
The MQuant® Sulfide test (formally MColortest®) can be used for the determination of sulfides in e.g.
  • Groundwater and surface water
  • Drinking water and mineral water
  • Waters from aquaculture
  • Wastewater
  • Soils after appropriate sample pretreatment
This test is not suited for seawater.
Method
In the acidic range, in which practically only dissolved hydrogen sulfide is present, this reacts with dimethyl-p-phenylenediamine and iron(III) ions to form methylene blue. The sulfide concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.18468 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1