Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 400 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 829,00 zł |
Informacje o tej pozycji
829,00 zł
Nazwa produktu
Test na azotyny, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (NO2-), 0.03-0.6 mg/L (NO2-N), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
nitrite
Quality Level
measuring range
0.03-0.6 mg/L (NO2-N), 0.1-2.0 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Test może być stosowany w:
- Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
- Woda pitna i mineralna
- Wody z akwakultury
- Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
- Ścieki
- Ścieki galwaniczne
- Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
- Gleby po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
W kwaśnym roztworze jony azotynowe reagują z kwasem sulfanilowym, tworząc sól diazoniową, która z kolei reaguje z dichlorowodorkiem N-(1-naftylo)etylenodiaminy, tworząc czerwono-fioletowy barwnik azowy. Stężenie azotynów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18463 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite |
| measuring range 0.03-0.6 mg/L (NO2-N), 0.1-2.0 mg/L (NO2-) | measuring range 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-) | measuring range 0.1-10 mg/L (NO2-) | measuring range 2-80 mg/L (NO2-) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na azotyny
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144240001 | 04022536154893 |