Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 115,00 zł | |
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 187,00 zł |
Informacje o tej pozycji
115,00 zł
Nazwa produktu
Test na azotyny, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
2-80 mg/L (NO2-)
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
food testing
seawater
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L (NO2-), MQuant®
Azotyny są wskaźnikiem zanieczyszczenia. W związku z tym istnieją interesujące możliwości zastosowania w analizie wody pitnej, ścieków, wody przemysłowej i wody akwariowej. W analizie żywności szczególnie ważne jest oznaczanie azotynów w produktach mięsnych, roztworach do wytrawiania, solance i głęboko mrożonym szpinaku. Na paskach testowych MQuant® Nitrite jony azotynowe reagują z aminą aromatyczną, tworząc sól diazoniową, która z kolei reaguje z N-(1-naftylo)etylenodiaminą, tworząc czerwono-fioletowy barwnik azowy. Stężenie azotynów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia azotynów i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant® Nitrite.
Projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju:
Nadal demonstrujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrite |
| compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® | compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility for use with MQuant® StripScan App |
| reaction suitability reaction type: Griess reaction | reaction suitability reaction type: Griess reaction | reaction suitability reaction type: Griess reaction | reaction suitability reaction type: Griess reaction |
| measuring range 2-80 mg/L (NO2-) | measuring range 0.5-10 mg/L (NO2-) | measuring range 0.5-25.0 mg/L (NO2-) | measuring range 0.1-3 g/L (NO2-) |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line - | product line MQuant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na azotyny
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Protokoły
Reflectometric protocol enabling rapid quantification of nitrite in meat product samples with RQflex® 20 reflectometer.
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1100070002 | 04027269013295 |
| 1100070001 | 04022536120836 |