Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
Cena katalogowa1800,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
0.5 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 80 µm
grubość warstwy strefa koncentracji: 250 - 350 µm
wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 50 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
20 - 30
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 45 - 55
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 60 - 75
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging pkg of 20 plates | packaging pkg of 15 plates | packaging pkg of 12 plates | packaging pkg of 50 plates |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1137940001 | 04022536151502 |