Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 12 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
2 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
12 szklanych talerzy 20 x 20 cm
Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych objętości rozcieńczonych próbek. Nasze płytki ze strefą koncentracji opierają się na różnych właściwościach adsorpcyjnych dwóch adsorbentów. Pierwszy z nich to adsorbent koncentrujący o dużych porach, na który nakładane są próbki; drugi to warstwa selektywna do separacji. Niezależnie od kształtu, rozmiaru lub położenia plamek, próbka zawsze koncentruje się jako wąskie pasmo, w którym nakładają się dwa adsorbenty i gdzie rozpoczyna się separacja. Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych ilości rozcieńczonych próbek.
Application
- Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC): Płytki z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄ PLC są szeroko stosowane w HPTLC do rozdzielania i analizy złożonych mieszanin. Płytki te zapewniają wysoką rozdzielczość i selektywność dla różnych analitów, w tym aminokwasów, peptydów i innych związków organicznych. Najnowsze badania podkreślają skuteczność tych płytek w oddzielaniu dansylowych pochodnych aminokwasów, wykazując ich znaczenie w badaniach biochemicznych i klinicznych (Chomicki i Dzido, Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2022).
Analysis Note
Grubość warstwy: 1700 - 2100 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 300 µm
Grubość warstwy strefa koncentracji: 700 - 1100 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 200 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
20 - 30
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 45 - 55
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 60 - 75
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 300 µm
Grubość warstwy strefa koncentracji: 700 - 1100 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 200 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
20 - 30
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 45 - 55
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 60 - 75
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 13793-7; 13793