Przejdź do
1.13792
Płytki PLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄, 1 mm ze strefą koncentracji 20 x 4 cm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki do chromatografii grubowarstwowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 15 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
1 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
15 Płytki szklane 20 x 20 cm
Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych objętości rozcieńczonych próbek. Nasze płytki ze strefą koncentracji opierają się na różnych właściwościach adsorpcyjnych dwóch adsorbentów. Pierwszy z nich to adsorbent koncentrujący o dużych porach, na który nakładane są próbki; drugi to warstwa selektywna do separacji. Niezależnie od kształtu, rozmiaru lub położenia plamek, próbka zawsze koncentruje się jako wąskie pasmo, w którym nakładają się dwa adsorbenty i gdzie rozpoczyna się separacja. Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych ilości rozcieńczonych próbek.
Analysis Note
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
20 - 30
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 45 - 55
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 60 - 75
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 13792-7; 13792
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)