Przejdź do
1.13724
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Wysokowydajne płytki TLC z odwróconą fazą
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Płytki modyfikowane RP służą dwóm celom: działają jako metoda pilotażowa dla HPLC i pozwalają na wybór różnych systemów rozpuszczalników do specjalnych separacji. Nasze warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są dobrze dostosowane do wielu wyzwań związanych z separacją, których nie jest w stanie pokonać krzemionka niemodyfikowana. Warstwy te wykorzystują wodne układy rozpuszczalników do rozdzielania skrajnie niepolarnych substancji i analizowania konkretnych substancji polarnych, które można dostosować do chromatografii par jonowych. Co więcej, warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są mniej zależne od wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej krzemionki, fazy RP nie wykazują aktywności katalitycznej. To sprawia, że są one płytkami z wyboru dla niestabilnych substancji, które mają tendencję do degradacji oksydacyjnej.
Application
Szklane płytki HPTLC z żelem krzemionkowym 60 RP-18 F₂₅₄s. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 10 x 10 cm, 25 arkuszy.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
11 - 23
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 20 - 40
- Reichstein S, test steroidowy: 50 - 70
- hydrokortyzon, test steroidowy: 65 - 85
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitryl/woda (70/30 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 13724-5; 13724
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.131241.162251.13725
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm