Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Feature:
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
Particle size:
5-6 μm
Pore size:
60 Å medium pore diameter
Layer thickness:
200 μm
Plate l × w:
10 cm × 10 cm
Material:
glass support, silica gel 60 matrix
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
48 - 60
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 31 - 51
- Reichstein S, test steroidowy: 59 - 79
- hydrokortyzon, test steroidowy: 72 - 92
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitryl/woda (70/30 v/v)
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
48 - 60
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 31 - 51
- Reichstein S, test steroidowy: 59 - 79
- hydrokortyzon, test steroidowy: 72 - 92
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitryl/woda (70/30 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 13725-5; 13725
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?