Kluczowe dokumenty
1.16225
Supelco
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Żel krzemionkowy 60 RP-18 Płytki HPTLC
Wybierz wielkość
25 UNITS
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 UNITS
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 10 cm
wielkość cząstki
5-6 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 HPTLC glass plates 20x10cm
Komentarz do analizy
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
11 - 23
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 20 - 40
- Reichstein S, steroid test: 50 - 70
- hydrocortisone, steroid test: 65 - 85
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje opartą na HPTLC identyfikację olejów stałych przy użyciu żelu oktadecylosililowego jako substancji powlekającej, zgodnie z metodą monografii USP 43 NF 38 zawierającą rozdział ogólny USP <202>.
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.