Przejdź do
1.13363
Kwas trifluorooctowy-D1
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid-D1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2DF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
209-961-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
11 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.05% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
71 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[2H]
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99,5%
Woda (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,05%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.029041.024461.02450
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
-15 °C
mp
-42 °C
mp
-64.1 °C
mp
-64.1 °C
vapor pressure
11 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
impurities
≤0.05% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
impurities
≤0.050% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), ≤0.100% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
impurities
≤0.005% Water (HO) (NMR)
impurities
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
113363001004022536148687