Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór chlorowodoru, c(HCl) = 3.571 mol/l (1/0.28 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
3.571 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Stężenie substancji 3.553 - 3.589 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.011 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line - | product line Titripur® | product line Titripur® |
| concentration 3.571 M | concentration 0.45-0.55 M in methanol, 0.5 M in methanol | concentration 0.5 M | concentration 2 M |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH - | pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality LiChropur™ | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór chlorowodoru
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
hcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1131349010 | 04022536147291 |
| 1131349013 | 04054839018336 |