Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, c(HCl) = 2 mol/l (2 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
2 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: Badanie to bada nowatorskie podejście wykorzystujące roztwór kwasu solnego w procesie syntezy mającym na celu waloryzację materiałów odpadowych. Artykuł demonstruje strategię chemiczną, która zwiększa odzyskiwanie zasobów, znacząco przyczyniając się do minimalizacji odpadów w praktykach przemysłowych (Morgovan et al., 2024).
- Bezkontaktowy czujnik przewodności wykorzystujący wilgotny papier jako absorbent do wykrywania in-situ generowanego dwutlenku węgla: Badanie integruje roztwory kwasu solnego w opracowaniu nowatorskiego, opłacalnego bezkontaktowego czujnika przewodności. Czujnik ten wykorzystuje prosty system oparty na papierze do monitorowania gazów in situ, zapewniając istotne narzędzie w monitorowaniu i analizie środowiska (Nacapricha et al., 2020).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 1.990 - 2.010 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.006 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH 1.2 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH 1.2 (20 °C in H2O) |
| concentration 2 M | concentration 0.3571 M | concentration 1 M | concentration 0.1 M |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1090631003 | 04054839999796 |
| 1090631000 | 04022536110257 |
| 1090639026 | 04022536676647 |