Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 496,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 703,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 738,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Możliwości i ograniczenia spektrometrycznego oznaczania całkowitej zawartości cyny, jej nieorganicznych i organicznych specjacji w wodach o różnych poziomach zasolenia - część 1: Oznaczanie całkowitej zawartości cyny..: W badaniu tym wykorzystano roztwór kwasu solnego do przygotowania próbek wody do analizy spektrometrycznej ICP w celu określenia całkowitej zawartości cyny, pokazując jej wszechstronność w chemii środowiska (Temerdashev et al., 2023).
- Spektrofluorometryczne oznaczanie orfenadryny, dimenhydrynatu i cynaryzyny przy użyciu technik bezpośrednich i synchronicznych z oceną zieloności...: Badania podkreślają zastosowanie roztworu kwasu solnego w technikach spektrofluorometrycznych do oznaczania związków farmaceutycznych, kładąc nacisk na przyjazne dla środowiska metody analityczne (Ghonim et al., 2023).
- Trichlorek fosforylu - metoda oznaczania w powietrzu w miejscu pracy..: W artykule omówiono zastosowanie roztworu kwasu solnego w pobieraniu próbek powietrza oraz metody analityczne do oznaczania obecności trójchlorku fosforylu w środowisku pracy, zapewniające bezpieczeństwo pracy (Kowalska i Wasilewski, 2023).
- Synteza nanocząstek skrobi o kontrolowanych rozmiarach i superparamagnetycznych nanokompozytów skrobi metodą mikroemulsyjną..: Badania te wykorzystują roztwór kwasu solnego w syntezie nanocząstek skrobi i nanokompozytów, demonstrując jego rolę w zaawansowanych zastosowaniach materiałoznawczych (Morán et al., 2023).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Stężenie substancji 0.4975 - 0.5025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| packaging Titripac® of | packaging Titripac® of | packaging Titripac® of | packaging - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH 1.2 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c