Przejdź do
1.12576
Chemizorb® Hg
reagents and accessories for absorption of mercury
Synonim(y):
Pochłaniacz rtęci
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
47131905
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
AAS: suitable
particle size
<63 μm
storage temp.
15-25°C
General description
Odczynniki i akcesoria do absorpcji rtęci
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Roztwór kwasu cytrynowego: około 20%.
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.015691.015911.03874
form
powder
form
powder
form
powder (or fine grains)
form
-
particle size
<63 μm
particle size
<63 μm
particle size
-
particle size
-
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chemizorb® Hg
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112576000104022536144061