Przejdź do
1.01569
® Hg
reagent refill pack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
993,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
47131905
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
particle size
<63 μm
storage temp.
15-25°C
General description
Opakowanie uzupełniające odczynników dla nr kat. Nr kat. 1.12576.0001
Analysis Note
Tożsamość: test zaliczony
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.125761.038741.01591
&#174; Hg reagent refill pack
Supelco
1.01569
® Hg
&#174; H+
Supelco
1.03874
® H+
&#174; HF Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
Supelco
1.01591
® HF
description
reagent refill pack
description
reagents and accessories for absorption of mercury
description
-
description
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
form
powder
form
powder
form
-
form
powder (or fine grains)
particle size
<63 μm
particle size
<63 μm
particle size
-
particle size
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® Hg
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)