Przejdź do
1.03874
® H+
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
47131902
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
30-50% (acidimetric, Na2CO3)
loss
≤15% loss on drying, 160 °C
pH
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
bulk density
85 - 100 g/100 mL
suitability
passes test for application (Hydrochloric acid), passes test for application (Nitric acid), passes test for application (Sulfuric acid), passes test for identity
General description
Pochłaniacz i neutralizator rozlanych kwasów, ze wskaźnikiem
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)