Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | |||
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 720,00 zł | |
| 25 kg |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.Quality Level
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.00005 mPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
3.25 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
density
1.39 g/cm3 at 20.5 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, N-Acetyl-DL-tryptophan Emprove® Expert is suitable for high-risk applications.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, Ph. Eur. | agency BP, Ph. Eur. | agency - | agency - |
| form solid | form crystalline | form powder | form powder |
| density 1.39 g/cm3 at 20.5 °C | density - | density - | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - |
| mp 204-206 °C (dec.) (lit.) | mp 204-206 °C (dec.) (lit.) | mp 204-206 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1124889025 | 04022536143286 |
| 1124881000 | 04022536143279 |
| 1124885000 | 04022536723471 |