Merck
1.18488
N-Acetyl-DL-tryptophan
greener alternative
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
EC Index Number:
201-739-3
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
89478
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
low in endotoxins
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
greener alternative category
storage temp.
10-30°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding theright excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be acomplicated challenge in formulation. With our application know-how andregulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up,and production.As part of our Emprove® Program, our raw materials are offeredwith extensive documentation facilitating compliance of your pharma andbiopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. OurSAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical andpharmaceutical formulation and production withstands strict quality controlprocedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Application
N-Acetyl-D,L-Tryptophanis widely used as a stabilizer in blood derived therapeutics.Due to its lowmicrobial and endotoxin limits, N-Acetyl-DL-tryptophan Emprove® Expert issuitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
118488500004065269202622
118488100004065269202615
118488902504065269202639