Przejdź do
A6376
N-Acetyl-L-tryptophan
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
627,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
993,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
214-935-9
MDL number:
627,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Acetyl-L-tryptophan,
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-tryptophan (NAT, Ac-Trp-OH) is used a substance P NK1 tachykinin receptor antagonist. N-Acetyl-L-tryptophan is also used as a competitive inhibitor to identify, differentiate and characterized tryptophanase(s).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L7002A3626A2010
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to white
color
colorless to white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James J Donkin et al.
Journal of neurotrauma, 28(2), 217-224 (2010-12-24)
Previous studies have demonstrated that the compound N-acetyl-L-tryptophan (NAT) reduces brain edema and improves functional outcome following traumatic brain injury (TBI). In this study we examined whether this effect was mediated via the neurokinin-1 receptor, and whether there was an
New tryptophanase inhibitors: towards prevention of bacterial biofilm formation.
Scherzer R, Gdalevsky GY, et al.
Journal of Enzyme Inhibition, 24, 350-355 (2009)
Renée J Turner et al.
Brain research, 1393, 84-90 (2011-04-07)
Previous studies have suggested that substance P (SP) plays a critical role in the development of brain oedema and functional deficits following traumatic brain injury and that SP receptor antagonism may improve outcome. No studies have described such a role
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A6376-10G04061832414966
A6376-25G04061833382097