Przejdź do
47060
Fluoride on polymer support
extent of labeling: ~3.0 mmol/g F- loading
Synonim(y):
Amberlite™ IRA 900 F--form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
886,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352128
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
886,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
~3.0 mmol/g F- loading
impurities
≤0.1 mmol/g Cl- (resin), 15-20% water
Other Notes
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates ; Heterogenous basic catalyst for C- and O-alkylations, sulfenylations and Michael additions ; deprotection of silyl ethers
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
387789
description
extent of labeling: ~3.0 mmol/g F- loading
description
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
15-20% water, ≤0.1 mmol/g Cl- (resin)
impurities
-
extent of labeling
~3.0 mmol/g F- loading
extent of labeling
2.0-3.0 mmol/g loading
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there any special way to dry or activate this product?
    1 answer
    1. Here is a Technical Fact sheet from Dupont, that refers to the regeneration/activation conditions: https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/water-solutions/public/documents/en/IER-Recommended-Operating-Conditions-Separate-Beds-TechFact-45-D01131-en.pdf
      Additionally, for Amberlite™ IRA 900 F, which is a strong base anion exchange resin, the regeneration process would typically involve using a sodium hydroxide solution to restore its exchange capacity. The exact concentration of the regenerating solution, the flow rate, the temperature, and the contact time are important parameters that need to be optimized for efficient regeneration. These parameters can vary depending on the specific application, the composition of the water or solution being treated, and the degree of exhaustion of the resin.