Przejdź do
CG50
Amberlite CG50
macroreticular
Synonim(y):
Amberlite Weakly Acidic Cation Exchanger, Hydrogen form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
macroreticular
Quality Segment
parameter
≤120 °C
technique(s)
activity assay: suitable
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix activation
carboxylic acid
particle size
100-200 mesh (wet)
pH
5-14(effective)
capacity
10.0 meq/g, 3.5 meq/mL
General description
Amberlite is an ion exchange resin, which is macroporous weak acid cation exchange resin. The matrix is a polyacrylic with a particle diameter of 500 − 750 μm.
Application
The Amberlite weakly acidic cation exchanger is in the hydrogen form and is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media.
Amberlite Weakly Acidic Cation Exchanger, Hydrogen form has been used in purification of thiamine from crude food extracts and bovine lactoperoxidase enzyme.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06435217468217476
parameter
≤120 °C
parameter
120 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
particle size
100-200 mesh (wet)
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
particle size
-
particle size
-
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix
methacrylic (macroporous)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
capacity
10.0 meq/g, 3.5 meq/mL
capacity
10.0 meq/g by dry weight
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
form
macroreticular
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)