Przejdź do
204889
Ytterbium oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Yb oxide, Ytterbia, Ytterbium oxide, Ytterbium(III) oxide, Yttrium trioxide, Yttrium(III) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Yb2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.08
UNSPSC Code:
12352303
eCl@ss:
38161601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
EC Number:
215-234-0
MDL number:
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ytterbium(III) oxide, 99.99% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
composition
Yb₂O₃
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
SMILES string
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
InChI key
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Multifunctional Lanthanide-Based Metal-Organic Frameworks with a Polyheterotopic Ligand: Doped with Ytterbium(III) for Luminescence Enhancement and Selective Dye Adsorption.: This study investigates the application of ytterbium(III) oxide doped in metal-organic frameworks (MOFs) to enhance luminescence and selectively adsorb dyes, highlighting its potential in advanced energy storage and battery technology. The multifunctionality of these materials opens up new possibilities for energy-efficient solutions in battery development (Chen et al., 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
637300246999326011
description
99.99% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
form
powder
form
nanopowder
form
powder
form
powder and chunks
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.7% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Yb₂O₃
composition
Yb₂O₃
composition
Yb₂O₃
composition
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ytterbium(III) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)