Przejdź do
1.12356
Dwutlenek telluru
99.5+
Synonim(y):
Tlenek telluru(IV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
223,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Te
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.60
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
231-193-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
223,50 zł
Cena katalogowa298,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
733 °C
density
6.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Te](=O)=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Łatwa sonochemiczna synteza nanocząstek telluru i ditlenku telluru: W pracy przedstawiono metodę syntezy nanostruktur telluru poprzez redukcję TeCl4 do Te za pomocą promieniowania ultradźwiękowego w metanolu, badając również proces utleniania w celu wytworzenia ditlenku telluru (Arab, Mousavi-Kamazani, 2017).
  • Ultracienki dwutlenek telluru: wyłaniający się półprzewodnik z bezpośrednim pasmem wzbronionym: W artykule omówiono właściwości jednowarstwowego dwutlenku telluru jako nowego półprzewodnikowego tlenku 2D, podkreślając jego bezpośrednie pasmo wzbronione i wysoką mobilność, które są istotne dla różnych zastosowań (Guo et al., 2018).
Analysis Note
Oznaczenie (grawimetrycznie): ≥ 99,5%
Tożsamość (ICP-OES): pozytywny wynik testu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2045521.0781860539
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
density
6.02 g/cm3 at 20 °C
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
733 °C
mp
733 °C (lit.)
mp
1630 °C
mp
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwutlenek telluru
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
317292-25ML04061826691793
317292-2L04061838145703
814587025004022536418254
814587100004022536418261
317292-500ML04061826691809
90450-1L04061833246900
90450-250ML04061838148254
112356002504022536142111
112356100004027269032807
112356001004027269278533