Przejdź do
204552
Tellurium dioxide
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Telluria, Tellurium (IV) oxide, Tellurium oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.60
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
231-193-1
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
composition
TeO₂
mp
733 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Telluriumdioxide, also known as tellurium(IV) oxide, is a white powder with a melting point of 733 °C. TeO2 is characterized by its unique propertiesand is widely used in various applications, including optics, electronics, andas a precursor for the synthesis of tellurium-based materials. It is recognized for its strong optical characteristics and is employed in the production of optical fibers and other photonic devices. Additionally, it plays a crucial role in the preparation of diverse tellurium compounds for various chemical transformations. Our high-purity tellurium dioxide powder is distinguished by its low impurity levels, making it particularly suitable for sensitive electronic applications.
Application
Tellurium dioxide can be used:
  • As a seed layer to fabricate hole-extracting electrodes in an organic photovoltaic device. The addition of TeO2 enhances the optical transmittance of the electrode.
  • As a starting material to prepare tellurite glasses for gamma radiation shielding and other optical applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86370243450205338
description
99.995% trace metals basis
description
≥97.0%
description
≥99%
description
99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥97.0%
assay
≥99%
assay
99%
mp
733 °C (lit.)
mp
733 °C (lit.)
mp
733 °C (lit.)
mp
224 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
composition
TeO₂
composition
TeO₂
composition
TeO₂
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium dioxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7446-07-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)