Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
Quality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form powder |
| density 7.24 g/cm3 at 20 °C | density 8.93 g/cm3 at 20 °C | density 6.51 g/cm3 at 20 °C | density 7.24 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp 2272 °C | mp 820 °C | mp 2315 °C | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bulk density 1200 kg/m3 | bulk density 1000 kg/m3 | bulk density 1300 kg/m3 | bulk density - |
| potency >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >9968 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek neodymu(III)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T59455-3KG | 04061837348624 |
| T59455-25G | 04061837348600 |
| T59455-1KG | 04061837348563 |
| 1683708-1ML | 04065272698757 |
| 8082452500 | 04022536398495 |
| 8082459220 | 04022536894782 |
| PHR3826-1ML | 04065268836439 |
| T59455-20KG | 04061837348594 |
| 95126-100ML-F | 04061833315576 |
| 95126-500ML-F | 04061833315583 |
| 1683708-0.5ML | 04061838749895 |
| 8082451000 | 04022536398488 |
| 8082459025 | 04022536548067 |
| 1122760025 | 04022536141329 |