Przejdź do
1.01862
Bismuth oxide
EMPLURA®
Synonim(y):
Bismuth(III) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
31 250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.96
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-134-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38080302
31 250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Fiber carton
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tlenek bizmutu(III), EMPLURA®
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (complexometric)
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
surface area
0.2-0.6 m2/g , BET
impurities
≤10 ppm Ca (Calcium), ≤20 ppm Al (Aluminium), ≤20 ppm K (Potassium), ≤30 ppm Si (Silicon), ≤5 ppm Cu (Copper), ≤5 ppm Fe (Iron), ≤5 ppm Mg (Magnesium), ≤5 ppm Pb (Lead), ≤50 ppm Na (Sodium)
particle size
5 μm±3 (D 50)
mp
820 °C
solubility
practically insoluble 0.006 g/L
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Bi+3].[Bi+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Bi.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
Ca (Wapń): ≤ 10 ppm
Cu (Miedź): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppm
K (Potas): ≤ 20 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 50 ppm
Pb (Ołów): ≤ 5 ppm
Si (Krzem): ≤ 30 ppm
Powierzchnia właściwa (BET): 0,2 - 0,6 m²/g
Wielkość cząstek (D 50): 5,0 ± 3,0 µm
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.018781.124031.10982
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥71.0% Bi basis (complexometric)
assay
-
assay
-
particle size
5 μm±3 (D 50)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
mp
820 °C
mp
-
mp
230-232 °C
mp
2315 °C
surface area
0.2-0.6 m2/g , BET
surface area
-
surface area
-
surface area
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek bizmutu(III)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101862902504022536025834
101862100004022536025827