Merck
228656
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Neodymia, Neodymium oxide, Neodymium sesquioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Nd2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: neodymium
gęstość
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Klucz InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Neodymium(III) oxide, also known as neodymia, is a rare earth metal oxide with high density. This high-purity (99.9% trace metal basis) material is widely used in ceramics as a dopant to fabricate glasses, solid-state lasers, dye-sensitized solar cells, and more. In the biomedical industry, neodymium(III) oxide is being investigated for potential applications in drug delivery systems and bioimaging due to its magnetic properties.
Zastosowanie
  • Role of rare-earth oxides, conjugated with [Formula: see text], in the enhancement of power conversion efficiency of dye sensitized solar cells (DSSCs).: The paper investigates how Neodymium(III) oxide, among other rare-earth oxides, contributes to improving the power conversion efficiency in dye-sensitized solar cells, highlighting its potential in renewable energy technologies. (Sharma et al., 2023).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.