Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 684,00 zł |
Informacje o tej pozycji
361,00 zł
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
255 °C
solubility
522 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
910 kg/m3
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Krytyczna rola azotanu litu w ewolucji gazu w akumulatorach litowo-siarkowych: Azotan litu jest stosowany jako dodatek stabilizujący w bateriach litowo-siarkowych, wpływając na ewolucję gazu związaną z anodą litowo-metalową (A Jozwiuk et al., 2016).
- Charakterystyka termiczna dwuskładnikowych soli azotanu sodu/litu do magazynowania ciepła utajonego w średnich temperaturach: Badanie właściwości termicznych dwuskładnikowych soli azotanu sodu/litu, kluczowych dla zastosowań związanych z magazynowaniem ciepła utajonego (D Zhou, P Eames, 2016).
- Synergiczny efekt polisiarczku litu i azotanu litu zapobiegający wzrostowi dendrytów litowych: Omawia łączne zastosowanie polisiarczku litu i azotanu litu jako dodatków ograniczających wzrost dendrytów litowych w akumulatorach (W Li et al., 2015).
- Dodatki azotanowe do baterii litowych: Mechanizmy, zastosowania i perspektywy: Przegląd zastosowania dodatków azotanowych, takich jak azotan litu, w bateriach litowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów i wydajności (X Li et al., 2021).
- Stabilne baterie litowo-metalowe typu all-solid-state z interfejsem wzbogaconym Li3N-LiF indukowanym przez dodatek azotanu litu: Badanie wpływu azotanu litu na zwiększenie stabilności baterii litowo-metalowych poprzez modyfikację interfejsu (Z Zhang et al., 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 522 g/L | solubility 522 g/L | solubility 522 g/L at 20 °C | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 2.36 g/cm3 at 20 °C | density 2.36 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| mp 255 °C | mp 255 °C | mp 264 °C (lit.) | mp 264 °C (lit.) |
| pH 7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 6-9 (25 °C, 1 M in H2O) |
| bulk density 910 kg/m3 | bulk density 910 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan litu
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1122301000 | 04022536140865 |
| 1122300250 | 04022536140858 |