Przejdź do
1.05653
Azotan litu
greener alternative
99.995 Suprapur®
Synonim(y):
Lithium nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
LiNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.95
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-218-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
522 g/L
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
255 °C
solubility
522 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
910 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
  • Katalityczne zachowanie azotanu litu w ogniwach Li-O2..: Niniejsze badanie bada katalityczną rolę azotanu litu w bateriach litowo-tlenowych, wykazując jego skuteczność w zwiększaniu wydajności i stabilności ogniw Li-O2. Badania podkreślają potencjał azotanu litu do poprawy wydajności baterii poprzez ułatwienie reakcji redukcji i ewolucji tlenu, co czyni go cennym składnikiem zaawansowanych technologii akumulatorowych (Sharon et al., 2015).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,995 %
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99.0 %
Chlorek (Cl): ≤ 10 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,02 ppm
Ba (Bar): ≤ 1.0 ppm
Ca (wapń): ≤ 1,0 ppm
Cd (kadm): ≤ 0,005 ppm
Ce (cer): ≤ 0,010 ppm
Co (kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cez): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.005 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,05 ppm
K (Potas): ≤ 5 ppm
La (Lantan): ≤ 0,005 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.005 ppm
Na (Sód): ≤ 5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.005 ppm
Rb (rubid): ≤ 0,5 ppm
Sc (skand): ≤ 0,005 ppm
Sm (samar): ≤ 0,005 ppm
Sr (stront): ≤ 1.0 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,010 ppm
Y (Itr): ≤ 0,005 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,020 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.1223022974162574
form
solid
form
-
form
crystalline powder
form
solid
assay
99.995%
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.0% (calc. on dried substances, T)
solubility
522 g/L
solubility
522 g/L
solubility
522 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
255 °C
mp
255 °C
mp
264 °C (lit.)
mp
264 °C (lit.)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
6-9 (25 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan litu
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105653050004022536066660
105653010004022536066653