Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
125 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
crystalline powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
264 °C (lit.)
solubility
522 g/L at 20 °C
application(s)
battery manufacturing
functional group
nitrate
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description BioUltra, ≥99.0% (calc. on dried substances, T) | description BioUltra, ≥99.0% (calc. on dried substances, T) |
| form crystalline powder | form powder | form solid | form solid |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.0% (calc. on dried substances, T) | assay ≥99.0% (calc. on dried substances, T) |
| solubility 522 g/L at 20 °C | solubility soluble (H2O: highly soluble(lit.); alcohols: soluble(lit.); acetone: soluble(lit.)) | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 264 °C (lit.) | mp 264 °C (lit.) | mp 264 °C (lit.) | mp 264 °C (lit.) |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery precursors | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium nitrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?