Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
290,00 zł
Quality Segment
form
solid
potency
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1115 °C
solubility
4.5 g/L
density
4.23 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1430 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ge](=O)=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
InChI key
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form liquid | form powder |
| mp 1115 °C | mp 2700 °C (lit.) | mp -49.5 °C | mp - |
| density 4.23 g/cm3 at 25 °C | density 5.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.88 g/cm3 at 20 °C | density 5.21 g/cm3 at 21 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 4.5 g/L | solubility - | solubility - | solubility insoluble <0.001 g/L |
| potency 1250 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency >3478 mg/kg LD50, oral (Rat) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek germanu(IV)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1121770002 | 04027269278984 |
| 1121770005 | 04022536140308 |
| 1121770025 | 04022536140315 |