Przejdź do
1.05957
Tlenek manganu(IV)
powder EMPLURA®
Synonim(y):
Dwutlenek manganu, piroluzyt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MnO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-202-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥89.0% (manganometric)
Form:
powder
Solubility:
insoluble <0.001 g/L
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥89.0% (manganometric)
form
powder
potency
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
loss
≤0.3% loss on drying, 105°C
solubility
insoluble <0.001 g/L
density
5.21 g/cm3 at 21 °C
bulk density
600‑800 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Ba: ≤1.0%, Ca: ≤1.0%, Fe: ≤1.5%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Chemicznie zsyntetyzowana pochodna ageladyny A, LysoGlow84, wybarwializosomy w żywych komórkach mózgu ssaków i określone struktury u płazińca morskiego Macrostomum lignano.: Badania te podkreślają zastosowanie syntetycznej pochodnej manganu, LysoGlow84, która skutecznie wybarwia lizosomy w komórkach mózgu ssaków i niektórych płazińcach morskich. Badanie podkreśla jej znaczenie w biologii komórkowej i obrazowaniu molekularnym, zapewniając narzędzie do szczegółowych badań lizosomalnych w różnych systemach biologicznych (Mordhorst et al., 2015).
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 89,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 5,0 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Bar): ≤ 1,0 %
Ca (Wapń): ≤ 1,0 %
Fe (Żelazo): ≤ 1,5 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,3 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek manganu(IV)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Brain
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Whether this MnO₂ can be well dispersed in water (or form a stable suspension) under typical laboratory conditions such as ultrasonication. Which polymorph of manganese oxide this product corresponds to (e.g., α-MnO₂, β-MnO₂, or a mixed phase).
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not fully characterized. Neither its water dispersibility nor the presence or absence of a particular phase/polymorph has been determined.