Przejdź do
8.04079
Germanium(IV) chloride
for synthesis
Synonim(y):
Germanium(IV) chloride, Germanium tetrachloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl4Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-116-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
101 hPa
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
83.1 °C
mp
-49.5 °C
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Ge
InChI key
LBXSGGYKZPEYRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.875 - 1.877
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Germanium(IV) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Does not sustain combustion.
flash_point_c
Does not sustain combustion.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)