Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł 531,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ga
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.72
UNSPSC Code:
12141715
EC Index Number:
231-163-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
531,75 zł
Cena katalogowa709,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
2000 °C
mp
29.8 °C
density
5.904 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,5%
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form (single crystal substrate) | form powder |
| mp 29.8 °C | mp - | mp - | mp - |
| bp 2000 °C | bp - | bp - | bp - |
| density 5.904 g/cm3 at 20 °C | density - | density 5.31 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.65 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gal
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1121690005 | 04022536140216 |