Przejdź do
408808
Gallium(III)-phthalocyanine chloride
Dye content 97 %
Synonim(y):
Phthalocyanine gallium(III) monochloride salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
822,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16ClGaN8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
617.70
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8469090
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 97%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
SMILES string
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI key
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574090254207
description
Dye content 97 %
description
99.999% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
form
powder
form
chunks
form
powder and chunks
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Dye content, 97%
composition
-
composition
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gallium
reaction suitability
core: gallium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: gallium
λmax
694 nm
λmax
-
λmax
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)