Kluczowe dokumenty
651486
Gallium arsenide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Synonim(y):
Monoarsenek galu
Wybierz wielkość
3460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3460,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
(single crystal substrate)
rezystywność
≥1E7 Ω-cm
śr. × grubość
2 in. × 0.5 mm
gęstość
5.31 g/mL at 25 °C (lit.)
właściwości półprzewodników
<100>
ciąg SMILES
[Ga]#[As]
InChI
1S/As.Ga
Klucz InChI
JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Respiratory system,hematopoietic system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protokoły
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.