Przejdź do
1.11932
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Papain Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Fermtech® materiały bazowe dla biotechnologii, Pepton z soi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
24 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
24 020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fermtech® Pepton z soi, For Biotechnology, Suitable for Fermentation Technology
biological source
soybean
Quality Segment
form
medium powder
loss
≤6.0% loss on drying, Tested at 105°C
pH
6.5-7.5 (25 °C)
application(s)
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for bacteria, nonselective for fungi
General description
Pepton sojowy to pepton pochodzenia niezwierzęcego, który zawiera szeroką gamę składników odżywczych. Charakteryzuje się wysokim stężeniem witamin i węglowodanów. Zawartość azotu w połączeniu z naturalnie występującymi witaminami i wysoką zawartością węglowodanów ułatwia szybki i obfity wzrost wybrednych mikroorganizmów, a także reanimację mikroorganizmów uszkodzonych podśmiertnie. Wysoka zawartość fermentowalnych cukrów sprawia, że pepton sojowy nie nadaje się do badań fermentacyjnych, takich jak pożywki stosowane do identyfikacji mikroorganizmów w oparciu o fermentację cukrową.
Application
Pepton sojowy jest stosowany w hodowli komórkowej, molekularnych pożywkach genetycznych, w mikrobiologicznych procedurach testowych oraz jako substrat odżywczy do hodowli i resuscytacji wielu różnych mikroorganizmów.
Legal Information
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.072121.1193187972
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
bovine milk
biological source
soybean
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
form
medium powder
form
medium granules
form
powder
form
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
6.7-7.7
pH
6.4-7.8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fermtech® Pepton z soi
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111932902504022536137438