Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-434-7
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Pepton z mączki sojowej, Papaic Digested, Granulated, Prime
biological source
soybean
Quality Segment
assay
9.3-10.7% amino-nitrogen basis (purity)
form
medium granules
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
1.8 - 3.2% Amino Nitrogen , 9.3 - 10.7% Nitrogen
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
ign. residue
≤15%
loss
≤6% loss on drying
color
light yellow
pH
6.5-7.5
solubility
2200 g/L
bulk density
420 kg/m3
application(s)
(Microbiology and Biotechnology)
storage temp.
15-25°C
General description
Pepton z mączki sojowej jest szeroko stosowanym peptonem pochodzenia niezwierzęcego wykorzystywanym w mikrobiologii przemysłowej jako źródło składników odżywczych dla wzrostu mikroorganizmów w procesach fermentacji na dużą skalę. Pepton z mączki sojowej, znany również jako pepton sojowy lub peptyczny pepton sojowy, to rozpuszczalny w wodzie hydrolizat białkowy otrzymywany w wyniku trawienia mączki sojowej enzymem papainy i stosowany jako źródło składników odżywczych w pożywkach dla mikroorganizmów. Charakteryzuje się wysokim stężeniem witamin i węglowodanów. Jego zawartość azotu, w połączeniu z naturalnie występującymi witaminami i wysoką zawartością węglowodanów, ułatwia szybki i obfity wzrost drobnoustrojów oraz reanimację mikroorganizmów uszkodzonych podśmiertnie. Wysoka zawartość fermentowalnych cukrów sprawia, że pepton sojowy nie nadaje się do badań fermentacyjnych, takich jak pożywki stosowane do identyfikacji mikroorganizmów w oparciu o fermentację cukrową. Ma on zastosowanie głównie w hodowli drobnoustrojów wybrednych i heterotroficznych, które wymagają złożonych źródeł składników odżywczych.
Application
Pepton z mączki sojowej jest stosowany w hodowlach komórkowych, molekularnych pożywkach genetycznych, mikrobiologicznych procedurach testowych oraz jako substrat odżywczy do hodowli i reanimacji wielu różnych mikroorganizmów. Jest powszechnie stosowany jako składnik wielu podłoży do hodowli drobnoustrojów w przemyśle farmaceutycznym, środowiskowym, spożywczym i napojów.
Features and Benefits
Nasze granulowane nośniki są
- Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska
- Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
- Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie
- Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom przepływu. Media nie przyklejają się do kolby lub pojemnika.
- Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości pożywki.
Analysis Note
Wygląd: Jasnożółty do lekko brązowożółtego granulat.
Tożsamość: przechodzi test
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 9,3 - 10,7 %
Azot aminowy (jako N): 1,8 - 3,2 %
Wartość pH (5 %; woda): 6,5 - 7,5
Popiół siarczanowy (800°C): ≤ 15,0 %
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 6,0 %
Przydatność mikrobiologiczna: test pozytywny
Tożsamość: przechodzi test
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 9,3 - 10,7 %
Azot aminowy (jako N): 1,8 - 3,2 %
Wartość pH (5 %; woda): 6,5 - 7,5
Popiół siarczanowy (800°C): ≤ 15,0 %
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 6,0 %
Przydatność mikrobiologiczna: test pozytywny
Other Notes
Zastępuje: 1.07212.9027
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton z mączki sojowej
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?