Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
380,00 zł
Nazwa produktu
Test ołowiu, colorimetric, 20-500 mg/L (Pb), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
lead
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
20-500 mg/L (Pb)
application(s)
agriculture
ground and surface water
wastewater
compatibility
Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi i odczynnikiem, 20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/L (Pb), MQuant®
Test ołowiu MQuant® zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki i jest odpowiedni do analizy środowiskowej. Nie tylko we wszystkich mediach wodnych, ale także na powierzchniach metalowych, może być stosowany do bardzo łatwego rozróżniania metali plumbiferous i nieplumbiferous. W kwaśnym roztworze jony ołowiu(II) reagują z kwasem rodizonowym, tworząc czerwony kompleks. Stężenie ołowiu(II) jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia ołowiu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju:
Nadal demonstrujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) lead | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) calcium | specific analyte(s) tin |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| compatibility Spectroquant® | compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® | compatibility - | compatibility - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics Waste Prevention |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1100770001 | 04022536121192 |