Przejdź do
1.11608
Bromek etydyny
(1% solution in water) for electrophoresis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
30 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105305
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
pH
4.4 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Bromek etydyny jest stosowany do barwienia żeli poliakrylamidowych w reakcjach transkrypcji na małą skalę. Został on również użyty do kwantyfikacji DNA.
Biochem/physiol Actions
Bromek etydyny to czerwony barwnik fluorescencyjny, który reaguje z DNA komórek uszkodzonych przez błonę poprzez interkalację. Służy do wizualizacji DNA w żelach. Bromek etydyny jest rakotwórczy i umiarkowanie toksyczny.
Features and Benefits
Solidny i łatwy w użyciu
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksimum absorpcji (woda): 478 - 482 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,004 %; woda): 140 - 160
Przydatność do elektroforezy: test zaliczony
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02243E8751E2028
form
liquid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pH
4.4 (20 °C in H2O)
pH
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek etydyny
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111608003004022536133775