Przejdź do
1.02243
Adsorber bromku etydyny
for decontamination of ethidium bromide from staining solutions
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352401
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Test wydajności: test zaliczony
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.11608Z361569331569
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
pH
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
pH
4.4 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102243000104022536510033