Przejdź do
1.10649
Zawiesina zarodników Bacillus subtilis (BGA)
Indicator organism for the detection of antimicrobial inhibitors.
Synonim(y):
B. subtilis, Wskaźniki biologiczne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 x 2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116130
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
density
1 g/cm3
application(s)
detection
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus spp.
General description
Zawiesina zarodników Bacillus subtilis (BGA) jest używana do wykrywania inhibitorów przeciwdrobnoustrojowych. Test inhibitorów przeciwdrobnoustrojowych jest przeprowadzany jako test dyfuzyjny na agarze. Organizmami testowymi są zarodniki Bacillus subtilis (BGA). Inhibitory hamują wzrost badanych bakterii. Zahamowanie wzrostu jest wskazywane przez strefę zahamowania mierzoną między krawędzią kawałka tkanki a granicą wzrostu. Całkowite zahamowanie wzrostu ze strefą zahamowania wynoszącą co najmniej 2 mm można uznać za wynik pozytywny, a strefę zahamowania wynoszącą od 1 do 2 mm za wynik wątpliwy, jeśli równoległe kontrole mają strefy zahamowania wynoszące około 6 mm.
Application
Zawiesina zarodników Bacillus subtilis (BGA) jest stosowana do wykrywania inhibitorów przeciwdrobnoustrojowych w produktach mięsnych za pomocą rutynowych metod. Zawiesina zarodników BGA jest stosowana wraz z pożywką testową agar pH 6,0 (1.10663) i agarem testowym pH 8,0 (1.10664) do testu na obecność inhibitorów.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.11499VT000033VT000032
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
solid ()
form
disc (hydrosoluble), solid
application(s)
detection
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Bacillus spp.
suitability
Bacillus geobacillus
suitability
Bacillus spizizenii, Bacillus spp.
suitability
Bacillus spizizenii, Bacillus spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Are the cells in living condition and how long are they viable in the suspension if stored at appropriate conditions? Do the cells need to be activated or grown separately or can they be directly utilised ?
    1 answer
    1. Product contains ampoules with spores of Bacillus subtilius, no vegetative cells. The expiration date of the product is on the label of the product box; the shelf life of the product is 17 months when stored at the given storage temperature.
      The spores can directly be added to the melted agar, with an agar temperature of not more than 50°C. Please consult the technical data sheet of the product: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/299/903/110649-bacillus-subtilis-bga-spore-suspension-for-the-inhibitor-test-ms.pdf
      Helpful?
  2. In what medium are the spores suspended? How have these spores been stored?
    1 answer
    1. Unfortunately, the buffer formulation used to prepare the spores remains proprietary.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/414/691/09-102-1-pb-110649-engl.pdf
      Helpful?
  3. Can I know the concentration of the suspension solutions?
    1 answer
    1. Product 110649MM, Bacillus subtilis (BGA) spore suspension, contains viable spores of Bacillus subtilis DSM 618 at a concentration of 8E+06 - 5E+07 CFU/mL.