Przejdź do
1.11448
Anionowy standard wielopierwiastkowy II
1000 mg/l: Cl⁻, NO3⁻, SO42⁻ in H2O Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Metoda oznaczania: miareczkowanie argentometryczne
Dokładność metody: Cl, NO3, SO4 +/- 0,5 %
Stężenie β (Cl-): 995 - 1005 mg/l
Metoda oznaczania: miareczkowanie argentometryczne.
(traceable to NIST - SRM 999b)
Stężenie β (NO₃-): 995 - 1005 mg/l
Metoda oznaczania: miareczkowanie alkacymetryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 723e)
Stężenie β (SO₄²-): 995 - 1005 mg/l
Metoda oznaczania: miareczkowanie roztworem nadchloranu ołowiu(II).
(identyfikowalne z NIST - SRM 682)
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.114371.094691.70398
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
multi-component solution
format
single component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111448050004022536132792