Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
5.3 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Metoda oznaczania: miareczkowanie alkalimetryczne.
Dokładność metody: ± 0,5 %
(identyfikowalne z NIST SRM 723e)
Stężenie β (Br-): 990 - 1010
Metoda oznaczania: miareczkowanie argentometryczne.
Dokładność metody: ± 0,5 %
(identyfikowalne z NIST SRM 999c)
Stężenie β (F-): 995 - 1005 mg/l
Metoda oznaczania: chromatografia jonowa
Dokładność metody: F ± 2%
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) industrial qc | application(s) environmental |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable |
| format single component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 5.3 (20 °C in H2O) | pH 6 (20 °C in H2O) | pH - | pH 1.5 (20 °C in H2O) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c