Przejdź do
1.70398
IC Standard wieloelementowy I
F⁻ = 100 mg/l, Cl⁻ = 250 mg/l, NO3⁻, SO42⁻ = 500 mg/l, PO43⁻ = 1000 mg/l in H2O Certipur®
Synonim(y):
Wielopierwiastkowy standard chromatografii jonowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Determination method: Ion-chromatography
Accuracy of the method: +/- 2 %
Concentration     β (F⁻): 95 - 105 mg/l
(traceable to NIST)
Concentration     β (Cl⁻): 240 - 260 mg/l
(traceable to NIST-SRM 999b)
Concentration     β (NO₃⁻): 475 - 525 mg/l
(traceable to NIST-SRM 723d)
Concentration     β (SO₄²⁻): 475 - 525 mg/l
(traceable to NIST-SRM 682)
Concentration     β (PO₄³⁻): 960 - 1040 mg/l
(traceable to NIST SRM 84L)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.090321.090361.11437
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
170398050004022536714134
Questions
  1. What is the storage temperature condition?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. The recommended range is 15-25°C.