Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 815,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
815,00 zł
Quality Segment
agency
SMWW, according to FDA-BAM
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
dark violet
pH
7.0-7.4 (25 °C in H2O, ready-to-use solution; after autoclaving)
solubility
51 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 14273): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): brak
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): brak do słabego
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): czerwony
Kolor kolonii (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): czerwony
Kolor kolonii (Proteus mirabilis ATCC 14273): czerwonawy/czerwony
Metaliczny połysk (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Metaliczny połysk (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): +
Metaliczny połysk (Proteus mirabilis ATCC 14273): -
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; tlenowa.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages |
| form granular | form liquid | form granular | form granular |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ChromoCult® | manufacturer/tradename GranuCult® plus |
| agency SMWW, according to FDA-BAM | agency - | agency - | agency according to ENDO |
| suitability coliforms | suitability Escherichia spp., coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-ENDO agar LES
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1112770500 | 04022536131573 |